Przejdź do
AXYST45S
Screw cap tube
capacity 0.5 mL, clear, sterile
Synonim(y):
centrifuge tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32040201
Material:
clear , screw top cap
3430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear , screw top cap
sterility
sterile
feature
RCF 20,000 × g
packaging
pack of 500 tubes, case of 8 packs
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
capacity
0.5 mL
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AXYSCT050SSCSAXYSCT200CSAXYSCT150CS
Screw cap tube capacity 0.5 mL, clear, sterile
AXYST45S
Screw cap tube
description
capacity 0.5 mL, clear, sterile
description
self-standing, size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
description
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
description
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
material
clear , screw top cap
material
cap (screw cap), flat bottom tube, polypropylene
material
conical bottom tube, polypropylene , screw top cap
material
conical bottom tube, screw top cap
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc SCT-050-SS-C-S
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCT-200-C-S, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc SCT-150-C-S
capacity
0.5 mL
capacity
-
capacity
-
capacity
-
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 8 packs, pack of 500 tubes
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
feature
RCF 20,000 × g
feature
-
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Screw cap tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)