Przejdź do
AXYT5000C
Pipette tips
for Gilson™ pipettors, size 5 mL, pkg of 10x250tips/cs
Synonim(y):
Disposable Pipette Tips, Laboratory Pipette Tips, Pipetting Tips
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
5 mL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
Packaging:
pkg of 10x250tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc T-5000-C, Corning
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear
sterility
non-sterile
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-5000-C, Corning
packaging
pkg of 10x250tips/cs
size
5 mL
volume
5 mL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Gilson is a trademark of Gilson, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AXYT1000BRSAXYT1000CRAXYT200CRS
Pipette tips for Gilson™ pipettors, size 5 mL, pkg of 10x250tips/cs
AXYT5000C
Pipette tips
Pipette tips racked, size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
AXYT1000CR
Pipette tips
Pipette tips racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
AXYT200CRS
Pipette tips
description
for Gilson™ pipettors, size 5 mL, pkg of 10x250tips/cs
description
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
description
racked, size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
description
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
feature
barrier: no, filter: no, RNase free, DNA free, endotoxin free
feature
DNA free, RNase free, filter: no, barrier: no, endotoxin free
feature
endotoxin free, RNase free, barrier: no, DNA free, filter: no
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
volume
5 mL
volume
1000 μL
volume
1000 μL
volume
200 μL
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc T-5000-C
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc T-1000-B-R-S
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc T-1000-C-R
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc T-200-C-R-S
material
clear
material
blue
material
clear
material
clear
packaging
pkg of 10x250tips/cs
packaging
pkg of 5x1000tips/cs
packaging
pkg of 5x1000tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)