Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23NO4S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
color
white
solubility
H2O: soluble (Aqueous solutions may be stored for several weeks at -20 °C.), ethanol: soluble, isopropanol: soluble
SMILES string
Cl.COc1cccc(OC)c1OCCNCC2CSc3ccccc3O2
InChI
1S/C19H23NO4S.ClH/c1-21-16-7-5-8-17(22-2)19(16)23-11-10-20-12-14-13-25-18-9-4-3-6-15(18)24-14;/h3-9,14,20H,10-13H2,1-2H3;1H
InChI key
OWRADFDDJVNMGL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Biochem/physiol Actions
Selective α1-adrenoceptor antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?