Przejdź do
B020002
Sigma Black 2
Synonim(y):
Phosphoramidous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-[[2-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]ethyl][4-[[2,5-dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenyl]amino]ethyl 2-cyanoethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H61N8O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
997.08
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Segment
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)