Przejdź do
B0436
Anti-BAF57 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Mammalian Chromatin Remodeling Complex BRG1-associated Factor 57, Anti-SWI/SNF Related, Matrix Associated, Actin Dependent Regulator of Chromatin, Subfamily E, Member 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 57 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse NIH-3T3 cells fixed with paraformaldehyde-triton, microarray: suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa nuclear cell extracts
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SMARCE1(6605)
mouse ... Smarce1(57376)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 394-411 of human BAF57. The sequence is conserved in mouse.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, and 15 mM sodium azide.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)