Przejdź do
B1185
Bioreactor pH Adjustment Solution
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Bioreactor buffer solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352107
eCl@ss:
38150101
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Concentrated carbonate/bicarbonate solution designed specifically to adjust pH in bioreactor applications.
Features and Benefits
Using this buffered solution to adjust the pH in bioreactors minimizes detrimental localized pH effects and the osmolality impact compared to using NaOH.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CR0003L200SPKHPI123BRXCLS431720
description
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
-
description
-
description
centrifuge tube with vent cap, volume 50 mL, sterile
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture: suitable
form
liquid
form
-
form
-
form
-
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
biological source
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
sterile
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)