Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15BrNO2 · Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C7H15BrNO2.BrH/c1-9(2,3)4-5-11-7(10)6-8;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AFIIOPIEVQSYHH-UHFFFAOYSA-M
Application
Used as an affinity alkylating agent for nicotinic receptors.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?