Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 788,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł 1385,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4BrClKNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.64
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
788,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulfate potassium salt, sulfatase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C8H5BrClNO4S.K/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;/h1-3,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
BONBCMDYPZGTEU-UHFFFAOYSA-M
General description
A histochemical substrate for aryl-sulfatase.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sulfatase substrate | description ACS reagent, ≥99.0% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description AldrichCPR |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% | assay - | assay - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form powder, crystals or chunks | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?