Przejdź do
B1552
Bromoenol lactone
≥98% (TLC)
Synonim(y):
BEL, E-6-(Bromoethylene)tetrahydro-3-(1-naphthyl)-2H-pyran-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
potency
636 nM Ki
solubility
DMSO: soluble (Dilute in aqueous medium immediately prior to use and store on ice for no more than 12 hours.), degassed ethanol: soluble (Dilute in aqueous medium immediately prior to use and store on ice for no more than 12 hours.)
λmax
224 nm
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(Br)=C1\CCC(C(=O)O1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13BrO2/c17-10-12-8-9-15(16(18)19-12)14-7-3-5-11-4-1-2-6-13(11)14/h1-7,10,15H,8-9H2/b12-10+
InChI key
BYUCSFWXCMTYOI-ZRDIBKRKSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, irreversible inhibitor of calcium-independent phospholipase A2 and of magnesium-dependent phosphatidate phosphohydrolase from P388D macrophages (IC50 = 8 μM); enzyme activated irreversible chymotrypsin inhibitor (Ki = 636 nM).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1751L250162262
description
≥98% (TLC)
description
≥99%
description
≥98%
description
technical, ≥65% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
-
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
degassed ethanol: soluble (Dilute in aqueous medium immediately prior to use and store on ice for no more than 12 hours.), DMSO: soluble (Dilute in aqueous medium immediately prior to use and store on ice for no more than 12 hours.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
potency
636 nM Ki
potency
-
potency
-
potency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is product B1552 the S enantiomer, the R enantiomer, or the racemic mixture of the S-R enantiomers?
    1 answer
    1. The product B1552 is supplied as a racemic mixture.