Przejdź do
B157
BQ-788
≥95%, endothelin-B (ETRB) blocker, solid
Synonim(y):
2,6-Dimethylpiperidinecarbonyl-γ-Methyl-Leu-Nin-(Methoxycarbonyl)-D-Trp-D-Nle, N-[N-[N-[(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)carbonyl]-4-methyl-L-leucyl]-1-(methoxycarbonyl)-D-tryptophyl]-D-norleucine sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H50N5NaO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.78
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95%
Form:
solid
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BQ-788, ≥95%, solid
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
color
white
solubility
acetonitrile: 0.3 mg/mL, DMSO: 1.2 mg/mL, ethanol: 1.2 mg/mL, H2O: slightly soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC[C@@H](NC(=O)[C@@H](Cc1cn(C(=O)OC)c2ccccc12)NC(=O)[C@H](CC(C)(C)C)NC(=O)N3[C@@H](C)CCC[C@H]3C)C([O-])=O
InChI
1S/C34H51N5O7.Na/c1-8-9-16-25(31(42)43)35-29(40)26(18-23-20-38(33(45)46-7)28-17-11-10-15-24(23)28)36-30(41)27(19-34(4,5)6)37-32(44)39-21(2)13-12-14-22(39)3;/h10-11,15,17,20-22,25-27H,8-9,12-14,16,18-19H2,1-7H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,44)(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22+,25-,26-,27+;/m1./s1
InChI key
QCVIFBRTTLMEOV-FUKQNADPSA-M
Gene Information
human ... EDNRB(1910)
mouse ... EDNRB(13618)
rat ... EDNRB(50672)
Application
BQ-788 has been used as a selective endothelin-B (ETRB) blocker in human airway smooth muscle cells (HASMCs), uterine mesothelial cells (UtMCs)-derived vascular smooth muscle cells (VSMCs), and human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
Biochem/physiol Actions
Selective ETB endothelin receptor antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)