Przejdź do
B1651
Bradykinin Fragment 1-7
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
1-7-Bradykinin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
393,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H52N10O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
756.85
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bradykinin Fragment 1-7, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(O)=O
InChI
1S/C35H52N10O9/c36-22(10-4-14-39-35(37)38)31(50)44-16-6-12-26(44)33(52)43-15-5-11-25(43)30(49)40-19-28(47)41-23(18-21-8-2-1-3-9-21)29(48)42-24(20-46)32(51)45-17-7-13-27(45)34(53)54/h1-3,8-9,22-27,46H,4-7,10-20,36H2,(H,40,49)(H,41,47)(H,42,48)(H,53,54)(H4,37,38,39)
InChI key
CRROPKNGCGVIOG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Nppa(24602)
General description
Bradykinin fragment 1-7 (BK-(1-7)), an endogenous peptide, is present in plasma.
Application
Bradykinin Fragment 1-7 has been used as an external calibrant/standard in the matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) analysis of protein spots.
Bradykinin Fragment 1-7 is used in research on the specificity and kinetics of kininase(s).
Biochem/physiol Actions
Bradykinin (BK) is a pro-inflammatory mediator and a neuromediator. It modulates several vascular and renal functions. Bradykinin (BK) plays a key role in inducing vascular permeability and mitogenesis. It helps to activate the liberation of nitric oxide in inflammatory and cancer tissues.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1401B190190834
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
UniProt accession no.
P01161
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)