Przejdź do
B1680
Bradyzide di(trifluoroacetate) salt hydrate
≥98%
Synonim(y):
(S)-1-[4-(4-Benzhydrylthiosemicarbazido)-3-nitrobenzenesulfonyl]-pyrrolidine-2-carboxylic acid [2-[(2-dimethylaminoethyl)methylamino]ethyl] amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H42N8O5S2 · 2C2HF3O2 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
910.90 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
4940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
H2O: >40 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Potent, orally active, non-peptide B2 bradykinin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B0935SML0038B9688
description
≥98%
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: >40 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: ≥9 mg/mL
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)