Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 881,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
881,00 zł
Nazwa produktu
BIO, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
dark red
solubility
DMSO: >5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,18,22H,(H,19,21)/b15-13-,20-14+
InChI key
DDLZLOKCJHBUHD-WAVHTBQISA-N
Application
- in MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) cell proliferation assay
- as a medium supplement in embryonic stem cells (ESCs)
- for the inhibition of glycogen synthase kinase 3 β (GSK-3β) in human dermal papilla cells (hDPCs)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description The GSK-3 Inhibitor X, also referenced under CAS 740841-15-0, controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description AldrichCPR |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?