Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 602,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21ClNNaO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.82 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
BRL 37344 sodium salt hydrate, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed)
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](Cc1ccc(OCC([O-])=O)cc1)NC[C@H](O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C19H22ClNO4.Na.H2O/c1-13(21-11-18(22)15-3-2-4-16(20)10-15)9-14-5-7-17(8-6-14)25-12-19(23)24;;/h2-8,10,13,18,21-22H,9,11-12H2,1H3,(H,23,24);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,18+;;/m1../s1
InChI key
YTPAKDODIXRQTF-BNTHFPBMSA-M
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Biochem/physiol Actions
BRL 37344 is a selective β3-adrenoceptor agonist.
BRL 37344 is a selective β3-adrenoceptor agonist. Studies support the hypothesis that there are peripheral β3 adrenergic receptors that can reduce food intake and that central β2 or β3 adrenergic receptors mediate the peripheral effects of the β3 agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic; store desiccated.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?