Przejdź do
B170
BW373U86 hydrochloride
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H37N3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.06
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
tan
solubility
H2O: 4 mg/mL
format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Potent, nonpeptide δ-opioid receptor agonist.
Legal Information
Sold with the permission of Delta Pharmaceuticals Inc
Disclaimer
Hygroscopic, store desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)