Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H36ClN3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
526.09
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
9100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Boc-Ala-Pro-Nva p-chlorothiobenzyl ester,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)SCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C25H36ClN3O5S/c1-6-8-19(23(32)35-15-17-10-12-18(26)13-11-17)28-21(30)20-9-7-14-29(20)22(31)16(2)27-24(33)34-25(3,4)5/h10-13,16,19-20H,6-9,14-15H2,1-5H3,(H,27,33)(H,28,30)
InChI key
ILVSMEXNXGFDPM-UHFFFAOYSA-N
General description
Leucocyte elastase substrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?