Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Boc-Tyr-D-Ala-Gly is an N-terminal protected tripeptides useful in solid phase peptide synthesis (Boc-SPPS). Boc-Tyr-D-Ala-Gly may be used in the synthesis of opioid activity containing peptides such as biphalin molecule, enkephalins and tetrapeptide hydrazide.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?