Przejdź do
B2251
5-Benzyloxy-DL-tryptophan
crystalline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-980-7
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline
color
light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C18H18N2O3/c19-16(18(21)22)8-13-10-20-17-7-6-14(9-15(13)17)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,9-10,16,20H,8,11,19H2,(H,21,22)
InChI key
DFGNDJBYANKHIO-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)