Przejdź do
B2629
Betaine
From sugar beets, ≥98% (perchloric acid titration), choline metabolite, powder or crystals
Synonim(y):
(Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N+CH2COO-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
203-490-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3537113
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Betaine, ≥98% (perchloric acid titration)
biological source
sugar beets
Quality Segment
assay
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder or crystals
mp
310 °C (dec.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
General description
Betaine is a quaternary ammonium zwitterion, extensively present in animals, plants and microorganisms. It also forms a good dietary source as it is found in wheat, spinach, shellfish and sugar beets. Betaine is a methyl derivative of the amino acid glycine. It is known by different names such as trimethylglycine, glycine betaine, lycine and oxyneurine.
Application
Betaine has been used to study the effects of antioxidants on regrowth from cryopreservation.
Biochem/physiol Actions
End-product of oxidative metabolism of choline, betaine is a general methyl donor, in particular in a minor pathway of methionine biosynthesis. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis.
Apart from betaine taking part in transmethylation, it acts as an organic osmolyte in protecting cells under stress. This is being significantly observed in plants and microorganisms. Betaine is also known to increase the levels of S-adenosylmethionine and thus this might reduce the effects of hepatic steatosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1065695PHR2355B0300
Betaine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1065695
Betaine
Betaina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2355
Betaina
description
≥98% (perchloric acid titration)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
5 M, PCR Reagent
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
sugar beets
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)