Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 966,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N+CH2COO- · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
209-684-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3626258
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Betaine monohydrate, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H2
InChI key
NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
General description
Betaine is a zwitterionic quaternary ammonium compound and is mainly present in animals, microorganisms and plants. It is one of the main constituent of several food items like wheat, shellfish, spinach and sugar beets. It is also termed as trimethylglycine, lycine, glycine betaine and oxyneurine. Betaine is a methyl derivative of glycine. It has a molecular mass of 117.2.
Application
Betaine monohydrate has been used:
- in the preparation of KLA buffer to perform polymerase chain reaction (PCR)
- to study the its effects on Km and Vmax of human aldose reductase
- to study its effects on the growth of A549 lung cancer both in vitro and in vivo
Biochem/physiol Actions
Betaine, as an osmolyte helps to guard the cells, proteins and enzymes from environmental stress. It also acts as a methyl donor to involve in the methionine cycle.
End-product of oxidative metabolism of choline, betaine is a general methyl donor, in particular in a minor pathway of methionine biosynthesis. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaine monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?