Przejdź do
B2876
O-Benzyl-DL-serine
Synonim(y):
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
EC Number:
226-650-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3204905
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChI key
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Benzyl-DL-serine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)