Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16BrNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1550140
eCl@ss:
32150313
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
molecular cloning: suitable, nucleic acid detection: suitable
solubility
DMF: soluble
suitability
suitable for substrate for β-galactosidase
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
General description
Bluo-Gal is a chromogenic substrate for β-galactosidase, used to determine the presence or absence of a cloned DNA insert in bacteria growing on agar plates. Bluo-Gal is designed to replace X-Gal in blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype.
Application
Chromogenic substrate suitable for identification of lac+ bacterial colonies. An alternative to 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside (X-Gal), producing a darker blue color.
Bluo-Gal is suitable for use in selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype. Bluo-Gal is suitable for use as β-galactosidase substrate in the staining of skin tissues for electron microscopy analysis, Dictyostelium samples and in the staining of vena cava of adult mice.
Biochem/physiol Actions
When Bluo-Gal is hydrolyzed by β-galactosidase, the resulting product will form a blue precipitate. Lac+ colonies grown in the presence of Bluo-Gal turn a deeper blue color more intense than X-Gal, allowing for easy differentiation between lac+ and lac- colonies.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?