Merck
B300-05
Komórki śródbłonka tętnicy wieńcowej bydła: BCAEC (Cryovial)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
bovine coronary artery (USDA-inspected cattle)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine coronary artery (USDA-inspected cattle)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 60
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
BCAEC zostały wykorzystane do wykazania, że hormon stresu kortyzol hamuje syntazę NO i mobilizację Ca2+, prowadząc do zmniejszonego uwalniania NO przez komórki śródbłonka, co skutkuje zwiększonym skurczem tętnic i zmniejszonym przepływem krwi (Rogers, 2002). Podobny mechanizm działania stwierdzono w przypadku wpływu kokainy na tętnice (He, 2005). Dodatkowo stwierdzono, że w indukowanej kokainą apoptozie komórek śródbłonka pośredniczy osłabienie produkcji NO, obniżenie regulacji Bcl-2 i translokacja Bac do mitochondriów, a następnie uwolnienie cytochromu c i aktywacja kaspazy 9 i kaspazy 3 (He, 2000, 2001). BCAEC zostały również wykorzystane do ustalenia, że dysfunkcja naczyniowa związana z cukrzycą jest pośredniczona przez zmniejszoną produkcję NO z powodu bezpośredniej konkurencji substratowej między syntazą NO a arginazą, której aktywność jest znacznie zwiększona w wielu stanach charakteryzujących się dysfunkcją naczyniową (Romero, 2008). BCAEC zostały również wykorzystane do oceny nowych materiałów podobnych do siatki pod kątem ich przydatności do zastosowań biomedycznych (Nair, 2004).
Application
funkcje układu sercowo-naczyniowego, angiogeneza, biologia naczyń krwionośnych, regulacja przepływu wieńcowego, funkcje serca, działanie leków rozszerzających naczynia krwionośne, krzepnięcie, fibrynoliza, napięcie ścian naczyń krwionośnych, produkcja cytokin
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
  • 3. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Bovine Endothelial Cell Growth Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z BCAEC Culture Protocol.
Other Notes
Bovine Endothelial Cell Growth Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)