This product is supplied as a ready-to-use, sterile-filtered 1 mg/mL solution in water. Sodium Hydroxide is used to adjust the pH.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 163,00 zł |
Informacje o tej pozycji
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI key
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Benzylaminopurine, benzyl adenine (BAP) is a synthetic cytokinin.
Application
Biochem/physiol Actions
6-Benzylaminopurine (BAP) is used as a cytokinin supplement to plant growth medium It increases post-harvest life of green vegetables by preventing chlorophyll degradation. It is used in micropropagation. However, in some plants, BAP leads to inhibition in growth and root formation. BAP phenyl ring based derivatives are widely used to test their anti-cancer effects
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Worin ist das 6-BAP gelöst?