Przejdź do
B3275
Immunoglobuliny monoklonalne przeciw królikom- biotyna
clone RG-16, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
846,00 zł
719,10 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
RG-16, monoclonal
Application:
ELISA (d), IHC (p), WB
Citations:
22
719,10 zł
Cena katalogowa846,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
RG-16, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rabbit
should not react with
human, pig, chicken, bovine, horse, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
technique(s)
direct ELISA: 1:60,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,500, western blot: 1:200,000-1:400,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well), western blot: 1:200,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Reaguje z epitopem na łańcuchu ciężkim króliczych IgG, IgA i IgM, który jest wrażliwy na redukcję. Brak reaktywności krzyżowej z ludzkimi IgG, IgA i IgM.
Application
Mysie monoklonalne przeciwciało anty-Rabbit IgG (specyficzne dla łańcucha ciężkiego) sprzężone z peroksydazą może być stosowane jako przeciwciało drugorzędowe do analizy western blot preparatów białkowych z hodowli E. coli w stężeniu 1:10000 rozcieńczonych w PBSt przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Podtyp przeciwciał IgG jest najobficiej występującą immunoglobuliną układu odpornościowego. Jest on wydzielany przez komórki B i znajduje się we krwi oraz płynach pozakomórkowych, zapewniając ochronę przed infekcjami wywołanymi przez bakterie, grzyby i wirusy. IgG matki jest przenoszone do płodu przez łożysko, co jest niezbędne do obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami. Przeciwciało IgA jest przeciwciałem wydzielniczym i występuje obficie w błonach śluzowych przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i moczowo-płciowych, łzach i ślinie. Przeciwciała IgM występują w surowicy jako pentamery i są wytwarzane w odpowiedzi na antygeny.
Binds only rabbit Igs. Does not react with reduced rabbit Igs.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2306A0412I8010
description
clone RG-16, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone RG-16, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
description
whole antiserum
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
rabbit
technique(s)
western blot: 1:200,000-1:400,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,500, direct ELISA: 1:60,000
technique(s)
western blot: 1:160,000-1:320,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well), direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160 using human tonsil and Cat. No. I8635 as the primary antibody
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000 using IgG, IgA, IgM
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
conjugate
biotin conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
whole antiserum
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
-
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)