Przejdź do
B3306
Bisindolylmaleimide IV
≥98% (TLC), solid
Synonim(y):
Ro 31-6233
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
dark red
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(c2c[nH]c3ccccc23)=C1c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
InChI key
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017), EGFR(1956)
rat ... Prkca(24680)
Biochem/physiol Actions
Bisindolylmaleimides (BIM) comprises a group of 11 compounds from BIM-I to BIM-XI. BIMs act as an inhibitor of protein kinase C (PKC). They are derived from staurosporine. BIM IX due to its proapoptotic functionality could be useful in targeting tumor proliferation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203290203293B3056
description
≥98% (TLC), solid
description
A highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor (IC50 = 10 nM) that is structurally similar to staurosporine.
description
InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor
description
≥97% (Mixture of 2 isomers)
form
solid
form
solid
form
liquid
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (Mixture of 2 isomers)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: soluble, DMSO: soluble
color
dark red
color
deep orange
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisindolylmaleimide IV
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)