Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
bovine coronary artery (tunica intima and media)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine coronary artery (tunica intima and media)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 60
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
BCASMC zostały wykorzystane do przetestowania nowych fotosieciowanych biodegradowalnych elastomerów na bazie powierzchni materiałów pod kątem ich przydatności w inżynierii tkanki mięśni gładkich (Ilagan, 2009).
Charakterystyka: pozytywna dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
BCASMC zostały wykorzystane do przetestowania nowych fotosieciowanych biodegradowalnych elastomerów na bazie powierzchni materiałów pod kątem ich przydatności w inżynierii tkanki mięśni gładkich (Ilagan, 2009).
Charakterystyka: pozytywna dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Application
badania naczyniowe, dostarczanie krwi do mięśnia sercowego
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Bovine Smooth Muscle Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Należy zapoznać się z protokołem BCASMC Culture Protocol.
Other Notes
Bovine Smooth Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?