Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł 2150,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2150,50 zł
Cena katalogowa2530,00 złZaoszczędź 15%biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 5-15 μg/mL, neutralization: suitable, western blot: 0.1 μg/mL
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMP5(653)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description clone 74219.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder | description clone 65529.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder |
| biological source goat | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| technique(s) immunohistochemistry (frozen sections): 5-15 μg/mL, neutralization: suitable, western blot: 0.1 μg/mL | technique(s) neutralization: suitable, western blot: 1-2 μg/mL, capture ELISA: suitable | technique(s) western blot: 1-2 μg/mL |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?