Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł |
Informacje o tej pozycji
611,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c4CC(CN)CCn4c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C26H24N4O2.ClH/c1-29-14-18(16-6-2-4-8-19(16)29)23-24(26(32)28-25(23)31)22-17-7-3-5-9-20(17)30-11-10-15(13-27)12-21(22)30;/h2-9,14-15H,10-13,27H2,1H3,(H,28,31,32);1H
InChI key
IMBOYWXMTUUYGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- in chemotaxis assays
- to inhibit protein kinase C and to study its effects on the expression of EGR1, NAB2, ZEBRA, and Rta
- in the culture to study its effects on the expression of the kinase-insert domain-containing receptor (KDR)-B1, protein kinase Cθ (PKCθ)-M1a or Abl-HTa and on cell yield in baculovirus (BV)-infected insect cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90%, solid | description InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor | description ≥98% (TLC), solid | description A highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor (IC50 = 10 nM) that is structurally similar to staurosporine. |
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥90% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?