Przejdź do
B4377
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
esterase substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7BrClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.53
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C10H7BrClNO2/c1-5(14)15-8-4-13-7-3-2-6(11)10(12)9(7)8/h2-4,13H,1H3
InChI key
WPWLFFMSSOAORQ-UHFFFAOYSA-N
General description
A histochemical substrate for esterase.
Packaging
Sealed ampule.
Disclaimer
Decomposes in storage with development of dark blue-green color.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203781
description
esterase substrate
description
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
2% DMF: soluble, DMSO: soluble
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)