Przejdź do
B4527
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
chromogenic, ≥97%, powder
Synonim(y):
X-Glc, X-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
1929,50 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BrClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.63
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
239-603-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1552603
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-LNNRFACYSA-N
General description
A histochemical substrate for β-glucosidase.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)