Przejdź do
B4559
BRL 44408 maleate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[2H-(1-Methyl-1,3-dihydroisoindole)methyl]-4,5-dihydroimidazole maleate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
646,85 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
646,85 zł
Cena katalogowa761,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC1N(CC2=NCCN2)Cc3ccccc13
InChI
1S/C13H17N3.C4H4O4/c1-10-12-5-3-2-4-11(12)8-16(10)9-13-14-6-7-15-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,10H,6-9H2,1H3,(H,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DDIQGSUEJOOQQQ-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
BRL 44408 maleate is a selective α2A-adrenoceptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1372
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
white to off-white
originator
GlaxoSmithKline
originator
GlaxoSmithKline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)