Przejdź do
B4639
Biotin
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Synonim(y):
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
888,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-399-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86838
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mol wt
Mw 244.31 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
General description
Biotin is also called as B complex vitamin. It is a bicyclic compound, which has a molecular weight of 244.31 Da. Biotin serves as an important cofactor for mammalian carboxylases. It is found within the cells in free and bound pools.
Application
Biotin has been used:
  • as a M199 media supplement in in vitro culture system
  • as a component of SATO serum free medium for the isolation of cortical oligodendrocyte precursors (OPCs)
  • in biochemical precursors culture for de novo fatty acid synthesis
  • as a component in aggregate culture media
Biochem/physiol Actions
Essential vitamin that is important for amino acid and energy metabolism, and fatty acid synthesis. It is a prosthetic group in four mammalian carboxylase families and facilitates the binding and transfer of carbon dioxide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9182719606B1116000
Biotin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91827
Biotin
Biotin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1116000
Biotin
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
tested according to Ph. Eur.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, LC/MS: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
solubility
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Can I dilute it in H2O for 1mg/ml stock concentration, aliquot and store at -20C?
    1 answer
    1. Biotin is soluble directly in water at 0.22 mg/mL, a 1 mg/mL solution is water is not achievable. However, this product is tested for solubility at 50 mg/mL in 2 N NaOH. Concentrated stock solutions prepared in NaOH may then be diluted in buffer, medium, or water to the desired concentration. The solution stability, when stored at ?20 °C, has not been investigated. The end user would have to determine stability. As a general practice, avoid repeated freeze/thaw cycles. Note that some versions of classical medium, such as Ham’s F12 (see product N6658) include D-Biotin. These sterile liquid media are stable for approximately 1 year at 2–8 °C. Similar stability would be expected for sterile Biotin stock solutions.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. If I would like to make 1M biotin stock (B4639), what would be the best way?
    1 answer
    1. A 1 M solution of biotin would require a concentration of 244 mg/mL. The maximum solubility tested for this compound is 50mg/ml in 2M NaOH or NH4OH, which results in a 204 mM solution. Similar rates have been reported for DMSO. Heat and agitation may improve the solubility. However, a precipitate may form upon cooling. A search of the literature did not reveal a more efficient solvent for Biotin. The preparation of a 1M solution would have to be determined experimentally.
      Helpful?
  5. Hello, How can I reconstruct biotin powder (B4639)? which solvent? and how can I prepare 50mM biotin solution for 1 ml final solution?
    1 answer
    1. This product is soluble in 50 mg/ml 2 M NH4OH.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review