Przejdź do
B4643
Boc-L-Asparagine PAM resin ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.26
MDL number:
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)