Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4BrN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.00
EC Number:
218-806-8
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
127286
eCl@ss:
32150319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmp
240-243 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1Br
InChI
1S/C4H4BrN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?