Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
207-486-5
MDL number:
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-9,18-20,22-26,29H,10-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
OILXMJHPFNGGTO-ZAUYPBDWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Brassicasterol is a plant sterol, structurally similar to cholesterol. Plant sterols compete with cholesterol and reduce the content of cholesterol incorporated into micelles thereby reducing its absorption. Brassicasterol reportedly decreases the progression of atherosclerosis. The level of brassicasterol in cerebrospinal fluid may be used as a prognostic factor for progression of Alzheimer′s disease.
Brassicasterol is a phytosterol found in rapeseed and canola oils; it is also present in marine algae and shellfish. Brassicasterol has been shown to inhibit sterol Δ24-reductase, an enzyme involved in the mammalian cholesterol biosynthesis pathway.
Preparation Note
Brassicasterol is from a semi-synthetic source. It yields clear, colorless solution in chloroform at 50 mg/ml.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brassicasterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?