Przejdź do
B5016
Bepridil hydrochloride
calcium channel blocker, powder
Synonim(y):
1-Isobutoxy-2-pyrrolidino-3-(N-benzylanilino)propane hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.00
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bepridil hydrochloride, powder
form
powder
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl.CC(C)COCC(CN(Cc1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCC3
InChI
1S/C24H34N2O.ClH/c1-21(2)19-27-20-24(25-15-9-10-16-25)18-26(23-13-7-4-8-14-23)17-22-11-5-3-6-12-22;/h3-8,11-14,21,24H,9-10,15-20H2,1-2H3;1H
InChI key
JXBBWYGMTNAYNM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-selective calcium channel blocker and class IV antiarrhythmic agent; inhibits Na+-Ca2+ exchange; inhibits growth of brain tumor cells in vitro.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B0935T4577Y0001025
description
powder
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Gene Information
human ... CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283), CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... ACE(1636)
originator
Johnson & Johnson
originator
Novartis
originator
-
originator
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)