Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N+CH2COO-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
UNSPSC Code:
12352202
Beilstein/REAXYS Number:
3537113
MDL number:
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
(Powder to crystal)
Quality Segment
solubility
soluble (50mg/ml)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
General description
Betaine is a zwitterionic quaternary ammonium compound and is mainly present in animals, microorganisms and plants. It is one of the main constituent of several food items like wheat, shellfish, spinach and sugar beets. It is also termed as trimethylglycine, lycine, glycine betaine and oxyneurine. Betaine is a methyl derivative of glycine.
Application
Betaine is a methyl group donor that functions in the normal metabolic cycle of methionine. It is a naturally occurring choline derivative commonly ingested through diet, with a role in regulating cellular hydration and maintaining cell function.Betaine in culture medium can effectively reduce the level of ROS.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Betaine is a modified amino acid consisting of glycine with three methyl groups serving as methyl donor for various metabolic pathways.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 5 M, PCR Reagent | description ≥98% | description BioUltra, ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form (Powder to crystal) | form liquid | form - | form - |
| solubility soluble (50mg/ml) | solubility - | solubility - | solubility methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?