The composition of the media can be found at the following link:
https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/plant-tissue-culture/phycology-media#table
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł |
Informacje o tej pozycji
579,00 zł
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 50 ×, liquid, suitable for plant cell culture | description 50 ×, liquid, suitable for plant cell culture | description powder, suitable for plant cell culture | description - |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
¿Podrían informarme de la composición de B5282, Bold Modified Basal Freshwater Nutrient Solution?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can this medium be combined with agar to make a solid medium?
1 answer-
While not tested as such, a gelling agent may be added to this solution to form a solid medium. As this is a prepared solution, the agar would be added directly to the medium.
Please see the link below, step 7, to review the general phycology media preparation protocol: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/plant-tissue-culture/phycology-media
Helpful?
-
-
Is this suitable for freshwater diatom culture?
1 answer-
This product is tested for culture using green algae that are not specifically designated as diatomaceous. This application may need to be validated by the end user. The formulation is prepared according to the the reference below:
Nichols, H. W. Growth Media-Freshwater in: Stein, J.r. (ed) Phycological Methods, Cambridge Univ. Press, 7-23, 1973.Helpful?
-