Przejdź do
B5285
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt
≥98%, powder
Synonim(y):
BC-Indicator, X-GlcA, X-glucuronide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
851,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12BrClNNaO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.59
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
eCl@ss:
32160703
851,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C14H13BrClNO7.Na/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
IBLSVGDGSKUDCT-CYRSAHDMSA-M
Application
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt has been used:
  • as a component in β-glucuronidase (GUS) assay buffer for histochemical GUS assay
  • to prepare X-Gluc or GUS staining solution
  • to confirm GUS expression in samples by X-gluc staining
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
Biochem/physiol Actions
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt (X-GlcA), a colorless substrate for β-glucuronidase enzyme, generates a blue color at the end of the reaction.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)