Nazwa produktu
[Tyr4]-Bombesin, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C74H108N24O19S/c1-36(2)26-50(70(114)91-45(62(78)106)23-25-118-6)95-71(115)53(29-41-32-81-35-86-41)89-60(105)34-85-73(117)61(37(3)4)98-63(107)38(5)87-69(113)52(28-40-31-83-44-11-8-7-10-43(40)44)97-68(112)49(18-21-56(76)101)94-72(116)54(30-57(77)102)90-59(104)33-84-64(108)51(27-39-13-15-42(99)16-14-39)96-65(109)46(12-9-24-82-74(79)80)92-67(111)48(17-20-55(75)100)93-66(110)47-19-22-58(103)88-47/h7-8,10-11,13-16,31-32,35-38,45-54,61,83,99H,9,12,17-30,33-34H2,1-6H3,(H2,75,100)(H2,76,101)(H2,77,102)(H2,78,106)(H,81,86)(H,84,108)(H,85,117)(H,87,113)(H,88,103)(H,89,105)(H,90,104)(H,91,114)(H,92,111)(H,93,110)(H,94,116)(H,95,115)(H,96,109)(H,97,112)(H,98,107)(H4,79,80,82)/t38-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,61-/m0/s1
InChI key
QORXQELQSJVKIL-XLSKZGPMSA-N
Gene Information
human ... GRP(2922)
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?