Przejdź do
B5655
BCIP®/NBT
SIGMAFAST™, alkaline phosphatase substrate, chromogenic, tablet
Synonim(y):
BCIP/NBT Substrate, BCIP®/NBT Alkaline Phosphatase Substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
25 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SIGMAFAST™ BCIP®/NBT, tablet
form
tablet
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 10 mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
Application
SIGMAFAST BCIP®/NBT has been used as a substrate
  • for the anti-mouse IgG conjugated alkaline phosphatase in immunoblotting
  • for alkaline phosphatase in the histochemical staining of primary osteoblasts
  • for alkaline phosphatase staining in bone marrow stromal cells
Preparation Note
Each tablet dissolved in 10 ml deionized water yields a ready-to-use buffered solution containing BCIP/NBT, pH 9.5.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6404B1911B3804
description
tablet
description
-
description
ready to use solution
description
alkaline phosphatase substrate
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 10 mL, clear, yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
tablet
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SIGMAFAST™ BCIP®/NBT
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is it ok to store this tablet (sigmafast BCIP/NBT) after being dissolved in water? (in case I couldn't use all 10 mL) If it's ok, which temperature (and other conditions) should I store it?
    1 answer
    1. For best results, it is recommended to use the solution within 1 hour. Long term storage of the solution has not been evaluated. A prepared BCIP/NBT solution is available under product number B6404. This product is prepared in Tris buffer and may be stored at room temperature. See the links below for the product datasheets for each item.
      B5655 Tablets
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/403/473/b5655dat.pdf
      B6404 Premixed Solution
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/116/719/b6404bul.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review