Przejdź do
B5900
Brain Natriuretic Peptide-32 human
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
BNP-32
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C143H244N50O42S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3464.04
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥65%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C
InChI
1S/C143H244N50O42S4/c1-13-76(10)112-137(232)189-99(68-199)131(226)188-98(67-198)130(225)187-97(66-197)129(224)186-96(65-196)117(212)166-59-105(202)169-90(52-72(2)3)114(209)163-61-107(204)171-100(132(227)177-83(32-19-22-44-146)124(219)190-111(75(8)9)136(231)184-91(53-73(4)5)127(222)175-84(34-24-46-159-141(151)152)121(216)174-85(35-25-47-160-142(153)154)122(217)185-94(139(234)235)55-78-57-157-71-167-78)69-238-239-70-101(172-108(205)62-165-116(211)95(64-195)170-106(203)60-162-113(208)87(38-39-103(148)200)181-135(230)110(74(6)7)191-126(221)89(41-51-237-12)179-120(215)82(31-18-21-43-145)180-134(229)102-37-27-49-193(102)138(233)79(147)63-194)133(228)182-92(54-77-28-15-14-16-29-77)115(210)164-58-104(201)168-80(33-23-45-158-140(149)150)118(213)173-81(30-17-20-42-144)119(214)178-88(40-50-236-11)123(218)183-93(56-109(206)207)128(223)176-86(125(220)192-112)36-26-48-161-143(155)156/h14-16,28-29,57,71-76,79-102,110-112,194-199H,13,17-27,30-56,58-70,144-147H2,1-12H3,(H2,148,200)(H,157,167)(H,162,208)(H,163,209)(H,164,210)(H,165,211)(H,166,212)(H,168,201)(H,169,202)(H,170,203)(H,171,204)(H,172,205)(H,173,213)(H,174,216)(H,175,222)(H,176,223)(H,177,227)(H,178,214)(H,179,215)(H,180,229)(H,181,230)(H,182,228)(H,183,218)(H,184,231)(H,185,217)(H,186,224)(H,187,225)(H,188,226)(H,189,232)(H,190,219)(H,191,221)(H,192,220)(H,206,207)(H,234,235)(H4,149,150,158)(H4,151,152,159)(H4,153,154,160)(H4,155,156,161)/t76-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,110-,111-,112-/m0/s1
InChI key
HPNRHPKXQZSDFX-OAQDCNSJSA-N
Gene Information
human ... NPPB(4879)
General description
The gene encoding brain natriuretic peptide-32 (BNP-32) is localized on human chromosome 1p36.22. It is implicated in several biological functions such as diuresis, natriuresis, hypotensive action and inhibition of aldosterone secretion. BNP-32 acts as a potential biomarker of high left ventricular-diastolic pressure in patients with symptomatic left ventricular (LV) dysfunction. Elevated expression of this protein is observed in acute myocardial infarction (AMI) patients.
Application
Brain natriuretic peptide-32 (BNP-32) has been used to culture skeletal muscle cells.
Biochem/physiol Actions
Brain natriuretic peptide (type B natriuretic peptide) was originally isolated from brain, but is mainly produced in myoendocrine cells of the heart ventricles from which it is released into the circulation. It is involved in blood pressure control and cardiovascular homeostasis.
Involved in blood pressure control and cardiovascular homeostasis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8208A1663N8768
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... NPPB(4879)
Gene Information
rat ... Nppa(24602)
Gene Information
human ... NPPA(4878)
Gene Information
human ... NPPC(4880)
UniProt accession no.
P16860
UniProt accession no.
P01161
UniProt accession no.
P01160
UniProt accession no.
P23582
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)