Przejdź do
B5920
6-Benzylaminopurine hydrochloride
suitable for plant cell culture, ≥98%
Synonim(y):
BA, N6-Benzyladenine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Solubility:
H2O: soluble
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: soluble
application(s)
agriculture
SMILES string
Cl.C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11;/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17);1H
InChI key
VQVCNMLGIVVDOS-UHFFFAOYSA-N
General description
6-benzylaminopurine (6-BAP), a synthetic phytohormone, is a first-generation pesticide.
Biochem/physiol Actions
6-Benzylaminopurine (6-BAP), a cytokinin, can promote the growth and development of plants. It helps to set blossoms, initiate fruit maturity and blocks respiratory kinase in plants. 6-BAP is capable of enhancing post harvest life of green vegetables.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)