Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2570,00 zł
Nazwa produktu
Bongkrekic acid solution, from Pseudomonas cocovenenans, ≥95% (HPLC), ~1 mg/mL
biological source
Pseudomonas cocovenenans
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
concentration
~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H](C/C=C\C=C\CC\C=C\C[C@H](C)\C=C\C(CC(O)=O)=C/C(O)=O)\C(C)=C/C=C(\C)C(O)=O
InChI
1S/C28H38O7/c1-21(15-18-24(19-26(29)30)20-27(31)32)13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-25(35-4)22(2)16-17-23(3)28(33)34/h6,8-12,15-19,21,25H,5,7,13-14,20H2,1-4H3,(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)/b8-6+,11-9+,12-10-,18-15+,22-16-,23-17+,24-19+/t21-,25+/m0/s1
InChI key
SHCXABJSXUACKU-WUTQZGRKSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from Pseudomonas cocovenenans, ≥95% (HPLC), ~1 mg/mL | description - | description suitable for microbiology | description suitable for microbiology |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solution | form - | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| concentration ~1 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?