Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 936,00 zł |
Informacje o tej pozycji
936,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
light yellow
solubility
DMSO: freely soluble, ethanol: freely soluble
originator
Bayer
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC1(CCC1)[C@H](O)C\C=C\[C@H]2[C@H](O)CC(=O)[C@@H]2CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H40O5/c1-3-14-24(15-9-16-24)22(27)12-8-11-19-18(20(25)17-21(19)26)10-6-4-5-7-13-23(28)29-2/h8,11,18-19,21-22,26-27H,3-7,9-10,12-17H2,1-2H3/b11-8+/t18-,19-,21-,22-/m1/s1
InChI key
XRISENIKJUKIHD-LHQZMKCDSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98.5% (sum of enantiomers, GC) | description ≥98.0% (T) | description pharmaceutical impurity standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.5% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥98.0% (T) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form oil | form liquid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: freely soluble, ethanol: freely soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color light yellow | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?