Przejdź do
B6650
X-GlcA
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Synonim(y):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt, X-GlcA, X-glucuronide CHA salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
673,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
1037,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.79
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
molecular cloning: suitable, nucleic acid detection: suitable
solubility
DMF: soluble
suitability
suitable for β-galactosidase test
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4ccc(Br)c(Cl)c34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
General description
X-GlcA is a chromogenic substrate for β-galactosidase, used to determine the presence or absence of a cloned DNA insert in bacteria growing on agar plates. X-GlcA is designed to replace X-Gal in blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype.
Application
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
Suitable for use in selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype.
X-GlcA has been used in histochemical staining of root sections for light microscopic observation.
Biochem/physiol Actions
When X-GlcA is hydrolyzed by β-galactosidase, the resulting product will form a blue precipitate. Lac+ colonies grown in the presence of X-GlcA turn an intense blue color, allowing for easy differentiation between lac+ and lac- colonies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8049B5285B8174
description
reagent for selection of recombinant bacterial clones
description
tablet
description
≥98%
description
tablet
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
suitability
suitable for β-galactosidase test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
solubility
DMF: soluble
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
deionized water: one tablet, 5 mg/mL
form
powder
form
tablet
form
powder
form
tablet
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98%
assay
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)