Przejdź do
B6755
BIS-TRIS propane
≥99.0% (titration)
Synonim(y):
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane, 2,2′-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5560,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9460,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
30 940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
264-899-3
Beilstein/REAXYS Number:
1786109
MDL number:
eCl@ss:
32150313
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
Elevated Assurance
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
useful pH range
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
solubility
water: 30 % (w/w), clear, colorless
density
1.179 g/cm3 at 20—25 °C, 1.189 g/cm3 at 20—25 °C
suitability
suitable for chromatography, suitable for electrophoresis buffers
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis-Tris Propane buffer, also known as BTP, is a zwitterionic biochemical buffer utilized for pH regulation in various laboratory applications, particularly in molecular biology, biochemistry, and electrophoresis. Its wide buffering range, spanning from pH 6.3 to 9.5, is attributed to its two pKa values of 6.8 (pKa1) and 9.0 (pKa2), which are close. This wide range makes it highly versatile for maintaining stable pH conditions in a variety of experiments.
Furthermore, Bis-Tris Propane is a water-soluble buffer substance that plays a crucial role in enhancing the stability and activity of restriction enzymes. Specifically, its buffering capacity is advantageous for experiments that require pH levels as low as 6-7. When compared to Tris buffer, which has a poor buffering capacity below pH 7.5 and exhibits significant pKa fluctuations with temperature changes, Bis-Tris Propane proves to be a superior choice. Additionally, it finds application in conjunction with hydrochloric acid buffer to stabilize farnesyl diphosphate, particularly when isolated from Saccharomyces cerevisiae strains. Notably, it can also serve as a ligand, forming dinuclear hydroxo complexes with Lanthanides(III).
Application
BIS-TRIS Propane may be used in the following studies:
  • as a buffer to investigate the influence of anions with varying nucleophilic properties on the autoxidation of oxymyoglobin (MbO2).
  • for purification of glucose-binding protein from membranes of Sulfolobus solfataricus.
  • as a buffer during GeO2 mineralisation.
  • as a buffer component in a study pertaining to environmental research
  • as a buffer component to maintain optimal pH conditions during the purification and preparation of engineered enzymes
Features and Benefits
  • Suitable for Biological and Biochemical Research
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
  • Effective Buffering from pH 6.3-9.5 (25 °C) with a pKa of 6.8 and 9.0 (25 °C)
  • Highly soluble in water
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
394111137269
description
≥99.0% (titration)
description
ULTROL® Grade, >98% (titration), non-zwitterionic buffer useful in pH range 6.3-9.5
description
EMPROVE® EVOLVE
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
pH adjustment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99.0% (titration)
assay
>98% (titration)
assay
-
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
solid
form
powder
storage condition
dry at room temperature
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS propane
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. i have question about quality level, what does say being high or low level of this parameter?
    1 answer
    1. This product is an Quality level 400. These levels range from level 100 to 600. The image below offers an overview of the Quality Levels. Additional information on the M-Clarity quality system, can be found by referring to the following links below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/346/647/m-clarity-quality-attributes-fl12541en-ms.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?