Przejdź do
B6893
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Synonim(y):
β-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.33
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCc2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)