Przejdź do
B7026
Sun bag, transparent
pore size 0.02 μm, Autoclavable
Synonim(y):
transparent bag
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
with attached stainless steel Poros filter
W × H × L
320 mm × 450 mm × 200 mm
filter L × W
45 mm × 42 mm
filter size
24 mm
pore size
0.02 μm
application(s)
agriculture
General description
Originally developed for mushroom culture this bag may be adapted for the culture of microshoots.
Application
Transparent sun bag has been used to cover the seedlings planted in a pot/vessel from Cichorium intybus L and Pinus resinosa to ensure growth. It has also been used to place the culture tubes to study the pathogenicity of Xanthomonas strains on Pistacia vera plants.
Features and Benefits
  • Gusseted, square bottom for additional stability
  • Poros stainless steel filter for gas exchange
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS1002CHS1002AWPB01418WA
description
pore size 0.02 μm, Autoclavable
description
H × W × thickness 810 mm × 610 mm × 2.0 mm, transparent polypropylene (with blue biohazard labeling )
description
H × W × thickness 660 mm × 310 mm × 2.0 mm, transparent polypropylene (with blue biohazard labeling )
description
532 mL capacity(18 oz), W × L × thickness 11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm
filter size
24 mm
filter size
-
filter size
-
filter size
-
pore size
0.02 μm
pore size
-
pore size
-
pore size
-
filter L × W
45 mm × 42 mm
filter L × W
-
filter L × W
-
filter L × W
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
feature
with attached stainless steel Poros filter
feature
label blue biohazard labeling
feature
label blue biohazard labeling
feature
-
W × H × L
320 mm × 450 mm × 200 mm
W × H × L
-
W × H × L
-
W × H × L
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)